Methyl-2-fluoro-6-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-fluoro-6-nitrobenzoate
PC502597-1G
APOSPC502597-1GEA 81.2 EUR
APOSPC502597-1G
Methyl-2-fluoro-6-nitrobenzoate
Methyl-2-fluoro-6-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆FNO₄
MW: 199,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09880026
Núm. CAS: 212189-78-1