Trifluorometanosulfonato de magnesio 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Magnesium trifluoromethanesulphonate, Magnesium triflate
PC5026-10G PC5026-100G PC5026-25G
APOSPC5026-10GEA 102 EUR
APOSPC5026-10G APOSPC5026-100G APOSPC5026-25G
Trifluorometanosulfonato de magnesio 98%
Trifluorometanosulfonato de magnesio
Formula: C₂F₆MgO₆S₂
MW: 322.45 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042601
Núm. CAS: 60871-83-2
UN: 3261
ADR: 8 III