2-Cloro-5-fluorobenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-5-fluorobenzoic acid methyl ester
PC502676-25G PC502676-5G
APOSPC502676-25GEA 524 EUR
APOSPC502676-25G APOSPC502676-5G
2-Cloro-5-fluorobenzoato de metilo
2-Cloro-5-fluorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06204207
Núm. CAS: 647020-63-1