(4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
PC502690-1G PC502690-5G
APOSPC502690-1GEA 85.7 EUR
APOSPC502690-1G APOSPC502690-5G
(4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
(4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
Formula: C₈H₆BrF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12546981
Núm. CAS: 220996-81-6