(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)pentafluorobenzene 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC5027-1G PC5027-5G
APOSPC5027-1GEA 119 EUR
APOSPC5027-1G APOSPC5027-5G
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)pentafluorobenzene 96%
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)pentafluorobenzene
Formula: C₁₀F₁₁IO₄
Pto. de fusión: 120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191612
Núm. CAS: 14353-88-9