2-Bromo-5-(trifluorometoxi)benzoato de metilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC502712-1G PC502712-5G
APOSPC502712-1GEA 74.1 EUR
APOSPC502712-1G APOSPC502712-5G
2-Bromo-5-(trifluorometoxi)benzoato de metilo 95%
2-Bromo-5-(trifluorometoxi)benzoato de metilo
Formula: C₉H₆BrF₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025999
Núm. CAS: 1150114-81-0