4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC5028-1G
PC5028-5G
APOSPC5028-1GEA
273
EUR
APOSPC5028-1G
APOSPC5028-5G
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula:
C₉H₁₁BFNO₄ Pto. de fusión: 89…91 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08235044 Núm. CAS: 874219-25-7 |