Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5029-1G PC5029-5G PC5029-10G
APOSPC5029-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5029-1G APOSPC5029-5G APOSPC5029-10G
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate 97%
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate
Formula: C₁₃H₁₀F₃IO₃S
Pto. de fusión: 178…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191356
Núm. CAS: 66003-76-7