Manganeso (II) fluoruro 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Difluoruro de manganeso
PC5030-5G
APOSPC5030-5GEA 0 EUR
APOSPC5030-5G
Manganeso (II) fluoruro 99%
Manganeso (II) fluoruro
Formula: F₂Mn
MW: 92,93 g/mol
Pto. de fusión: 856 °C
Densidad: 3,98 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016222
Núm. CAS: 7782-64-1