Isocianato de 4-bromo-2-fluorofenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC503015-1G PC503015-25G PC503015-5G
APOSPC503015-1GEA 56.7 EUR
APOSPC503015-1G APOSPC503015-25G APOSPC503015-5G
Isocianato de 4-bromo-2-fluorofenilo
Isocianato de 4-bromo-2-fluorofenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₇H₃BrFNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 88112-75-8
UN: 2206
ADR: 6.1,III