Isotiocianato de 4-bromo-3-fluorofenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC503016-1G PC503016-25G PC503016-5G
APOSPC503016-1GEA 48 EUR
APOSPC503016-1G APOSPC503016-25G APOSPC503016-5G
Isotiocianato de 4-bromo-3-fluorofenilo
Isotiocianato de 4-bromo-3-fluorofenilo
Formula: C₇H₃BrFNS
MW: 232.08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 362690-56-0
UN: 1759
ADR: 8 III