Isotiocianato de 2-bromo-5-fluorofenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC503018-1G PC503018-25G PC503018-5G PC503018-100G
APOSPC503018-1GEA 21.9 EUR
APOSPC503018-1G APOSPC503018-25G APOSPC503018-5G APOSPC503018-100G
Isotiocianato de 2-bromo-5-fluorofenilo
Isotiocianato de 2-bromo-5-fluorofenilo
Formula: C₇H₃BrFNS
MW: 232.08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800737
Núm. CAS: 1027513-65-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III