5-Amino-2-fluorobenzonitrilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC50393-100G PC50393-25G
APOSPC50393-100GEA 0 EUR
APOSPC50393-100G APOSPC50393-25G
5-Amino-2-fluorobenzonitrilo 95%
5-Amino-2-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₅FN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00277872
Núm. CAS: 53312-81-5