(5-Methyl-3-trifluoromethyl-pyrazol-1-yl)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
PC50397-10G
PC50397-1G
PC50397-5G
APOSPC50397-10GEA
440
EUR
APOSPC50397-10G
APOSPC50397-1G
APOSPC50397-5G
(5-Methyl-3-trifluoromethyl-pyrazol-1-yl)acetic acid 95%
(5-Methyl-3-trifluoromethyl-pyrazol-1-yl)acetic acid
Formula:
C₇H₇F₃N₂O₂ MW: 208,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00297315 Núm. CAS: 345637-71-0 |