4'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50399-1G PC50399-250MG PC50399-5G
APOSPC50399-1GEA 252 EUR
APOSPC50399-1G APOSPC50399-250MG APOSPC50399-5G
4'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-2-amine 95%
4'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-2-amine
Formula: C₁₂H₁₀FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424657
Núm. CAS: 321-63-1