Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonic acid Sodium Salt
PC5041-25G
PC5041-5G
APOSPC5041-25GEA
764
EUR
APOSPC5041-25G
APOSPC5041-5G
Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Formula:
C₇H₃F₃N₂O₇S MW: 338,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059068 Núm. CAS: 54495-25-9 |