Methyl-2-chloro-4,5-difluorobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-chloro-4,5-difluorobenzoate, 2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid, methyl ester
PC50428-1G PC50428-5G PC50428-25G
APOSPC50428-1GEA 21.9 EUR
APOSPC50428-1G APOSPC50428-5G APOSPC50428-25G
Methyl-2-chloro-4,5-difluorobenzoate 98%
Methyl-2-chloro-4,5-difluorobenzoate
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10566827
Núm. CAS: 128800-36-2