Methyl-2,4,6-trifluorobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2,4,6-trifluorobenzoate
PC50435-100G PC50435-25G PC50435-5G
APOSPC50435-100GEA 277 EUR
APOSPC50435-100G APOSPC50435-25G APOSPC50435-5G
Methyl-2,4,6-trifluorobenzoate 98%
Methyl-2,4,6-trifluorobenzoate
Formula: C₈H₅F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01090991
Núm. CAS: 79538-28-6