4-Nitro-2-(trifluorometil)anísol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5050-100G PC5050-25G PC5050-500G
APOSPC5050-100GEA 129 EUR
APOSPC5050-100G APOSPC5050-25G APOSPC5050-500G
4-Nitro-2-(trifluorometil)anísol 99%
4-Nitro-2-(trifluorometil)anísol
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Pto. de fusión: 79…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007328
Núm. CAS: 654-76-2
EINECS: 211-507-3
UN: 3261
ADR: 8,III