3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC5051-1G
PC5051-5G
APOSPC5051-1GEA
183
EUR
APOSPC5051-1G
APOSPC5051-5G
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula:
C₉H₁₀BF₃O₃ Pto. de fusión: 173…176 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08056361 Núm. CAS: 871332-96-6 |