3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 3-Methoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
PC5052-5G
APOSPC5052-5GEA
134
EUR
APOSPC5052-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula:
C₈H₈BF₃O₃ MW: 219,95 g/mol Pto. de fusión: 159…162 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08056362 Núm. CAS: 871332-97-7 |