Ácido 4-fluoro-3-metoxifenilborónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid, 4-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
PC5053-1G PC5053-5G PC5053-250MG
APOSPC5053-1GEA 24.8 EUR
APOSPC5053-1G APOSPC5053-5G APOSPC5053-250MG
Ácido 4-fluoro-3-metoxifenilborónico 98%
Ácido 4-fluoro-3-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
Pto. de fusión: 189…191 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08056358
Núm. CAS: 854778-31-7