Ácido 2-cloro-3-fluoro-4-piridinmetabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-3-Fluoropyridine-4-Boronic Acid
PC5054-1G PC5054-500MG PC5054-5G
APOSPC5054-1GEA 89.9 EUR
APOSPC5054-1G APOSPC5054-500MG APOSPC5054-5G
Ácido 2-cloro-3-fluoro-4-piridinmetabórico
Ácido 2-cloro-3-fluoro-4-piridinmetabórico
Formula: C₅H₄BClFNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04972403
Núm. CAS: 937595-71-6