3-Nitro-5-(trifluoromethyl)anisole 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5055-1G PC5055-25G PC5055-5G
APOSPC5055-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5055-1G APOSPC5055-25G APOSPC5055-5G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)anisole 99%
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Pto. de fusión: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010446
Núm. CAS: 328-79-0
UN: 1759
ADR: 8,II