2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5058-1G PC5058-25G PC5058-5G
APOSPC5058-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5058-1G APOSPC5058-25G APOSPC5058-5G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₃
Pto. de fusión: 64…76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06656276
Núm. CAS: 1072952-25-0