2-Amino-3',4'-difluoroacetophenone hydrochloride 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Difluorophenacylamine hydrochloride
PC5059-1G PC5059-5G
APOSPC5059-1GEA 618 EUR
APOSPC5059-1G APOSPC5059-5G
2-Amino-3',4'-difluoroacetophenone hydrochloride 99%
2-Amino-3',4'-difluoroacetophenone hydrochloride
Formula: C₈H₈ClF₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08532461
Núm. CAS: 1209894-23-4