2-Nitro-4-(trifluorometil)anísol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC5060-100G PC5060-10G PC5060-25G PC5060-5G
APOSPC5060-100GEA 143 EUR
APOSPC5060-100G APOSPC5060-10G APOSPC5060-25G APOSPC5060-5G
2-Nitro-4-(trifluorometil)anísol 97%
2-Nitro-4-(trifluorometil)anísol
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007099
Núm. CAS: 394-25-2
UN: 1760
ADR: 8,III