Ácido 2,4,5-trifluoro-3-metoxibenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Moxidectin Impurity 5, 3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzoic acid
PC5060T-100G PC5060T-25G PC5060T-500G
APOSPC5060T-100GEA 43.5 EUR
APOSPC5060T-100G APOSPC5060T-25G APOSPC5060T-500G
Ácido 2,4,5-trifluoro-3-metoxibenzoico 98%
Ácido 2,4,5-trifluoro-3-metoxibenzoico
Formula: C₈H₅F₃O₃
MW: 206.12 g/mol
Pto. de fusión: 105…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153201
Núm. CAS: 112811-65-1