2-Methoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5060W-1G PC5060W-250MG
APOSPC5060W-1GEA 72.7 EUR
APOSPC5060W-1G APOSPC5060W-250MG
2-Methoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile 97%
2-Methoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile
Formula: C₁₀H₈F₃NO₂
Pto. de fusión: 89…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 175204-03-2