Cloruro de 2,3,5-trifluorobencenosulfonilo 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3,5-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC5063-1G PC5063-5G
APOSPC5063-1GEA 219 EUR
APOSPC5063-1G APOSPC5063-5G
Cloruro de 2,3,5-trifluorobencenosulfonilo 96%
Cloruro de 2,3,5-trifluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₂ClF₃O₂S
MW: 230,59 g/mol
Pto. de fusión: 47…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08532462
Núm. CAS: 914636-99-0
UN: 3261
ADR: 8,II