Ácido (R)-(+)-α-metoxi-α-(trifluorometil)fenilacetico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2R)-(+)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid
PC5063C-1G PC5063C-5G
APOSPC5063C-1GEA 91.5 EUR
APOSPC5063C-1G APOSPC5063C-5G
Ácido (R)-(+)-α-metoxi-α-(trifluorometil)fenilacetico 99%
Ácido (R)-(+)-α-metoxi-α-(trifluorometil)fenilacetico
For determination of optical purities of alcohols or amines.
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234,17 g/mol
Pto. Ebullición: 111 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 43…45 °C
Densidad: 1,344 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004184
Núm. CAS: 20445-31-2
EINECS: 243-829-5