Ácido (S)-(-)-α-metoxi-α-(trifluorometil)fenilacetico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2S)-(-)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid
PC5063E-100MG PC5063E-1G PC5063E-5G
APOSPC5063E-100MGEA 36.4 EUR
APOSPC5063E-100MG APOSPC5063E-1G APOSPC5063E-5G
Ácido (S)-(-)-α-metoxi-α-(trifluorometil)fenilacetico 99%
Ácido (S)-(-)-α-metoxi-α-(trifluorometil)fenilacetico
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
Pto. Ebullición: 95…97 °C/0,05mmHg
Pto. de fusión: 46…49 °C
Densidad: 1,303 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064200
Núm. CAS: 17257-71-5
EINECS: 241-292-1