(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (+)-Mosher's Acid Chloride, (+)-MTPA-Cl, (S)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride, (S)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride
PC5063J-1G PC5063J-250MG
APOSPC5063J-1GEA 192 EUR
APOSPC5063J-1G APOSPC5063J-250MG
(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Formula: C₁₀H₈ClF₃O₂
Pto. Ebullición: 80 °C/14mmHg
Densidad: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00067105
Núm. CAS: 20445-33-4
UN: 3265
ADR: 8,III