(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (-)-MTPA-Cl, (-)-Mosher's Acid Chloride, (R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
PC5063L-1G PC5063L-250MG
APOSPC5063L-1GEA 190 EUR
APOSPC5063L-1G APOSPC5063L-250MG
(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
For determination of enantiomeric excess of alcohols and amines by NMR.
Formula: C₁₀H₈ClF₃O₂
Pto. Ebullición: 213…214 °C
Densidad: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00044400
Núm. CAS: 39637-99-5
UN: 3265
ADR: 8,II