2-Metoxi-5-(trifluorometil)piridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5063X-1G PC5063X-5G PC5063X-10G
APOSPC5063X-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5063X-1G APOSPC5063X-5G APOSPC5063X-10G
2-Metoxi-5-(trifluorometil)piridina 98%
2-Metoxi-5-(trifluorometil)piridina
Formula: C₇H₆F₃NO
MW: 177.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153203
Núm. CAS: 175277-45-9