Methyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC5064K-1G
PC5064K-250MG
PC5064K-5G
APOSPC5064K-1GEA
72.5
EUR
APOSPC5064K-1G
APOSPC5064K-250MG
APOSPC5064K-5G
Methyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate
Formula:
C₁₂H₁₀FNO₂S Pto. de fusión: 153…155 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00068133 Núm. CAS: 175137-08-3 |