N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Methylamino)-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC5064R-1G PC5064R-250MG
APOSPC5064R-1GEA 395 EUR
APOSPC5064R-1G APOSPC5064R-250MG
N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formula: C₇H₆F₃N₃O₂
MW: 221,14 g/mol
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068118
Núm. CAS: 175277-21-1