2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5065-1G PC5065-500MG PC5065-5G
APOSPC5065-1GEA 72.5 EUR
APOSPC5065-1G APOSPC5065-500MG APOSPC5065-5G
2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole 97%
2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₄H₄F₃N₃S
Pto. de fusión: 115…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042321
Núm. CAS: 25366-22-7