2,3,5-Trifluoroiodobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC5066-1G
PC5066-5G
APOSPC5066-1GEA
132
EUR
APOSPC5066-1G
APOSPC5066-5G
2,3,5-Trifluoroiodobenzene
2,3,5-Trifluoroiodobenzene
Formula:
C₆H₂F₃I Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08532463 Núm. CAS: 622379-51-5 |