α-α-α-Trifluoro-o-xileno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methylbenzotrifluoride, 1-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)toulene
PC5067-1G PC5067-25G PC5067-5G
APOSPC5067-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5067-1G APOSPC5067-25G APOSPC5067-5G
α-α-α-Trifluoro-o-xileno 97%
α-α-α-Trifluoro-o-xileno
Formula: C₈H₇F₃
Pto. Ebullición: 125…126 °C
Densidad: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153204
Núm. CAS: 13630-19-8
UN: 1993
ADR: 3,III