α-α-α-Trifluoro-p-xileno 96+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Trifluoromethyl)toulene, 1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Methylbenzotrifluoride
PC5067C-25G PC5067C-5G PC5067C-100G
APOSPC5067C-25GEA 132 EUR
APOSPC5067C-25G APOSPC5067C-5G APOSPC5067C-100G
α-α-α-Trifluoro-p-xileno 96+%
α-α-α-Trifluoro-p-xileno
Formula: C₈H₇F₃
MW: 160.14 g/mol
Pto. Ebullición: 129 °C
Densidad: 1.144 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075476
Núm. CAS: 6140-17-6
EINECS: 228-124-2
UN: 1993
ADR: 3 III