Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5069-1G PC5069-250MG
APOSPC5069-1GEA 60.9 EUR
APOSPC5069-1G APOSPC5069-250MG
Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate 98%
Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate
Formula: C₁₁H₁₀BrF₃O₃
MW: 327.1 g/mol
Pto. Ebullición: 100…104 °C/0.8mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00219777
Núm. CAS: 175203-81-3