Clorodifluoroacetato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC5070-100G
PC5070-25G
PC5070-5G
APOSPC5070-100GEA
143
EUR
APOSPC5070-100G
APOSPC5070-25G
APOSPC5070-5G
Clorodifluoroacetato de metilo 97%
Clorodifluoroacetato de metilo
Useful trifluoromethylating agent. Trifluoromethylation ofaryl and vinyl halides: Tetrahedron Letts.,32, 7689 (1991). Nitroaryl chlorides can also be trifluoromethylated.
Formula:
C₃H₃ClF₂O₂ Pto. Ebullición: 79…81 °C Densidad: 1,37 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 19 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000775 Núm. CAS: 1514-87-0 EINECS: 216-154-9 UN: 2924 ADR: 3+8,II |