α,α-Difluorophenylacetic acid ethyl ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2,2-difluoro-2-phenylacetate, Ethyl difluoro(phenyl)acetate
PC5071-100G PC5071-25G
APOSPC5071-100GEA 493 EUR
APOSPC5071-100G APOSPC5071-25G
α,α-Difluorophenylacetic acid ethyl ester 98%
alpha,alpha-Difluorophenylacetic acid ethyl ester
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₂
MW: 200,19 g/mol
Pto. Ebullición: 70…72 °C/1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275296
Núm. CAS: 2248-46-6