2-Cloro-4-fluorobenzoato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-chloro-4-fluorobenzenecarboxylate, Methyl 2-chloro-4-fluorobenzoate, 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid methyl ester
PC5074-100G PC5074-25G PC5074-5G
APOSPC5074-100GEA 94.4 EUR
APOSPC5074-100G APOSPC5074-25G APOSPC5074-5G
2-Cloro-4-fluorobenzoato de metilo 97%
2-Cloro-4-fluorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,59 g/mol
Pto. Ebullición: 103…105 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173937
Núm. CAS: 85953-29-3