Difluoroacetato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5075-5G PC5075-250G PC5075-50G
APOSPC5075-5GEA 29 EUR
APOSPC5075-5G APOSPC5075-250G APOSPC5075-50G
Difluoroacetato de metilo 97%
Difluoroacetato de metilo
Formula: C₃H₄F₂O₂
Pto. Ebullición: 85…87 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 24 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039276
Núm. CAS: 433-53-4
EINECS: 207-089-7
UN: 2924
ADR: 3+8,III