2,6-Difluorobenzoato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2,6-difluorobenzoate
PC5075E-100G PC5075E-25G
APOSPC5075E-100GEA 80 EUR
APOSPC5075E-100G APOSPC5075E-25G
2,6-Difluorobenzoato de metilo 97%
2,6-Difluorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Pto. Ebullición: 203…204 °C
Densidad: 1,281 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051778
Núm. CAS: 13671-00-6