Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5076-25G PC5076-5G PC5076-100G
APOSPC5076-25GEA 72.5 EUR
APOSPC5076-25G APOSPC5076-5G APOSPC5076-100G
Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₁₀H₆F₆O₂
Pto. Ebullición: 85…87 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052317
Núm. CAS: 26107-80-2