3-Fluoro-5-metoxibenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5077-1G PC5077-25G PC5077-5G
APOSPC5077-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5077-1G APOSPC5077-25G APOSPC5077-5G
3-Fluoro-5-metoxibenzonitrilo 98%
3-Fluoro-5-metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06797883
Núm. CAS: 439280-18-9