2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Borono-5-fluorobenzoic acid
PC5079-1G PC5079-5G
APOSPC5079-1GEA 123 EUR
APOSPC5079-1G APOSPC5079-5G
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 97%
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₄
MW: 183,9296 g/mol
Pto. de fusión: 183…186 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08235078
Núm. CAS: 874290-63-8